Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L
Artikelnummer. p-4532027 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
500mg
50mg
Artikelnummer. 10658464
Brand: Thermo Scientific™ 21189
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter muse- og humane antistoffer indeholdende kappa-lette kæder i immunoassays ved hjælp af dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede, rekombinante Protein L.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer indeholdende kappa lette kæder i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein L er et immunglobulinbindende protein, der oprindeligt stammer fra bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceres rekombinant. Protein L har den unikke evne til at binde gennem kappa let kæde interaktioner uden at interferere med et antistofs antigenbindingssted. Dette giver Protein L evnen til at binde en bredere vifte af Ig-klasser og underklasser end andre antistofbindende proteiner. Protein L vil binde til alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD). Protein L vil også binde enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter. Protein L binder kappa I, III og IV i mennesker og kappa I på mus.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire immunoglobulinbindende domæner pr. protein
  • Binder medlemmer af alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD), der indeholder kappa lette kæder
  • Binder enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter, der indeholder kappa lette kæder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein L
Mængde 1 mg
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Protein undertype Protein L
Mål Antistoffer
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Bemærk: Opbevar rekonstitueret produkt i op til en måned ved 4 °C. Til langtidsopbevaring, aliquot, tilsæt et lige så stort volumen glycerol og opbevar ved -20 °C.