Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
500mg
50mg
Beskrivelse
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer indeholdende kappa lette kæder i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein L er et immunglobulinbindende protein, der oprindeligt stammer fra bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceres rekombinant. Protein L har den unikke evne til at binde gennem kappa let kæde interaktioner uden at interferere med et antistofs antigenbindingssted. Dette giver Protein L evnen til at binde en bredere vifte af Ig-klasser og underklasser end andre antistofbindende proteiner. Protein L vil binde til alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD). Protein L vil også binde enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter. Protein L binder kappa I, III og IV i mennesker og kappa I på mus.
Højdepunkter:
- Indeholder fire immunoglobulinbindende domæner pr. protein
- Binder medlemmer af alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD), der indeholder kappa lette kæder
- Binder enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter, der indeholder kappa lette kæder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Pulver |
| Protein undertype | Protein L |
| Mål | Antistoffer |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Bemærk: Opbevar rekonstitueret produkt i op til en måned ved 4 °C. Til langtidsopbevaring, aliquot, tilsæt et lige så stort volumen glycerol og opbevar ved -20 °C. |