Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L
Artikelnummer. 15225693 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15225693 50 mg 50mg
10658464 1 mg 1mg
15235693 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15225693 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77679
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Detekter muse- og humane antistoffer indeholdende kappa-lette kæder i immunoassays ved hjælp af dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede, rekombinante Protein L.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer indeholdende kappa lette kæder i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein L er et immunglobulinbindende protein, der oprindeligt stammer fra bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceres rekombinant. Protein L har den unikke evne til at binde gennem kappa let kæde interaktioner uden at interferere med et antistofs antigenbindingssted. Dette giver Protein L evnen til at binde en bredere vifte af Ig-klasser og underklasser end andre antistofbindende proteiner. Protein L vil binde til alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD). Protein L vil også binde enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter. Protein L binder kappa I, III og IV i mennesker og kappa I på mus.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire immunoglobulinbindende domæner pr. protein
  • Binder medlemmer af alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD), der indeholder kappa lette kæder
  • Binder enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter, der indeholder kappa lette kæder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein L
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C.
Note: Store reconstituted product for up to one month at 4°C. For long-term storage, aliquot, add an equal volume of glycerol and store at -20°C.