Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L, peroxidasekonjugeret
Artikelnummer. 10321504 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321504 0,5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 10321504 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32420
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekter muse- og humane antistoffer indeholdende kappa-lette kæder i immunoassays ved hjælp af dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede, rekombinante Protein L.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer indeholdende kappa lette kæder i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein L er et immunglobulinbindende protein, der oprindeligt stammer fra bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceres rekombinant. Protein L har den unikke evne til at binde gennem kappa let kæde interaktioner uden at interferere med et antistofs antigenbindingssted. Dette giver Protein L evnen til at binde en bredere vifte af Ig-klasser og underklasser end andre antistofbindende proteiner. Protein L vil binde til alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD). Protein L vil også binde enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter. Protein L binder kappa I, III og IV i mennesker og kappa I på mus.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire immunoglobulinbindende domæner pr. protein
  • Binder medlemmer af alle klasser af Ig (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD), der indeholder kappa lette kæder
  • Binder enkeltkædede variable fragmenter (scFv) og Fab-fragmenter, der indeholder kappa lette kæder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein L, Peroxidase Conjugate
Konjugeret HRP
Mængde 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein L
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.