Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein G
Artikelnummer. 15295683 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15295683 500 mg 500mg
10712725 5 mg 5mg
15285683 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15295683 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20880.00 DKK
    17539.20 DKK / 500mg
    Spare 3340.80 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Detekter muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i immunoassays med dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede rekombinante Protein G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein G er et bakteriel cellevægsprotein isoleret fra gruppe G streptokokker. DNA-sekventering af nativt protein G identificerer to IgG-bindende domæner og steder for albumin og celleoverfladebinding. Albumin- og celleoverfladebindingsdomænerne er blevet elimineret fra rekombinant protein G for at reducere uspecifik binding og kan derfor bruges til at adskille IgG fra rå prøver. Optimal binding sker ved pH 5, selvom binding også er effektiv ved pH 7,0 til 7,2.
Højdepunkter:
  • Indeholder to Fc-bindende domæner pr. protein
  • Bedre end protein A for mus (inkl. IgG1), humane (inkl. IgG3) og rotte-, gede- og ko-antistoffer
  • Dårligere end Protein A for marsvin, gris, hund og kat
  • Binder ikke humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein G
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.