Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein G
Artikelnummer. 15285683 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 15285683
Brand: Thermo Scientific™ 77675
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i immunoassays med dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede rekombinante Protein G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein G er et bakteriel cellevægsprotein isoleret fra gruppe G streptokokker. DNA-sekventering af nativt protein G identificerer to IgG-bindende domæner og steder for albumin og celleoverfladebinding. Albumin- og celleoverfladebindingsdomænerne er blevet elimineret fra rekombinant protein G for at reducere uspecifik binding og kan derfor bruges til at adskille IgG fra rå prøver. Optimal binding sker ved pH 5, selvom binding også er effektiv ved pH 7,0 til 7,2.
Højdepunkter:
  • Indeholder to Fc-bindende domæner pr. protein
  • Bedre end protein A for mus (inkl. IgG1), humane (inkl. IgG3) og rotte-, gede- og ko-antistoffer
  • Dårligere end Protein A for marsvin, gris, hund og kat
  • Binder ikke humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein G
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.