Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein G, peroxidasekonjugeret
Artikelnummer. 11899150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 mg
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11899150 0,5 mg 500µg
1 options
Artikelnummer. 11899150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31499
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekter muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i immunoassays med dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede rekombinante Protein G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein G er et bakteriel cellevægsprotein isoleret fra gruppe G streptokokker. DNA-sekventering af nativt protein G identificerer to IgG-bindende domæner og steder for albumin og celleoverfladebinding. Albumin- og celleoverfladebindingsdomænerne er blevet elimineret fra rekombinant protein G for at reducere uspecifik binding og kan derfor bruges til at adskille IgG fra rå prøver. Optimal binding sker ved pH 5, selvom binding også er effektiv ved pH 7,0 til 7,2.
Højdepunkter:
  • Indeholder to Fc-bindende domæner pr. protein
  • Bedre end protein A for mus (inkl. IgG1), humane (inkl. IgG3) og rotte-, gede- og ko-antistoffer
  • Dårligere end Protein A for marsvin, gris, hund og kat
  • Binder ikke humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein G, Peroxidase Conjugate
Konjugeret HRP
Mængde 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein G
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store lyophilized product at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.