Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein G, biotinyleret
Artikelnummer. 11875845 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 mg
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11875845 0,5 mg 500µg
1 options
Artikelnummer. 11875845 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29988
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Detekter muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i immunoassays med dette oprensede, biotinylerede eller peroxidase-konjugerede rekombinante Protein G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G muliggør sondering og påvisning af muse- og humane antistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein G er et bakteriel cellevægsprotein isoleret fra gruppe G streptokokker. DNA-sekventering af nativt protein G identificerer to IgG-bindende domæner og steder for albumin og celleoverfladebinding. Albumin- og celleoverfladebindingsdomænerne er blevet elimineret fra rekombinant protein G for at reducere uspecifik binding og kan derfor bruges til at adskille IgG fra rå prøver. Optimal binding sker ved pH 5, selvom binding også er effektiv ved pH 7,0 til 7,2.
Højdepunkter:
  • Indeholder to Fc-bindende domæner pr. protein
  • Bedre end protein A for mus (inkl. IgG1), humane (inkl. IgG3) og rotte-, gede- og ko-antistoffer
  • Dårligere end Protein A for marsvin, gris, hund og kat
  • Binder ikke humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein G, biotinyleret
Konjugeret Biotin
Mængde 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Protein undertype Protein G
Mål Antistoffer
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.