Beskrivelse
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G muliggør sondering og påvisning af antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige arter værter i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein A/G's udvidede Fc-bindende egenskaber gør det til et populært værktøj til undersøgelse og oprensning af immunglobuliner. Protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, IgA, IgE, IgM og i mindre grad IgD; det binder dog ikke muse-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G er et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG underklasser uden interferens fra disse andre serumproteiner. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har højst sandsynligt stærkere affinitet til dette kimære protein end til enten Protein A eller Protein G.
Højdepunkter:
- Indeholder fire Fc-bindende domæner fra Protein A og to fra Protein G
- Giver binding til alle antistofarter og underklasser, der genkendes af enten Protein A eller Protein G
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein undertype | Protein A |
| Mål | Antibodies |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |