Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein A/G
Artikelnummer. 15205693 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 15205693
Brand: Thermo Scientific™ 77677
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige værtsarter med dette oprensede, alkaliske phosphatase- eller peroxidase-konjugerede rekombinante protein A/G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G muliggør sondering og påvisning af antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige arter værter i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein A/G's udvidede Fc-bindende egenskaber gør det til et populært værktøj til undersøgelse og oprensning af immunglobuliner. Protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, IgA, IgE, IgM og i mindre grad IgD; det binder dog ikke muse-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G er et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG underklasser uden interferens fra disse andre serumproteiner. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har højst sandsynligt stærkere affinitet til dette kimære protein end til enten Protein A eller Protein G.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire Fc-bindende domæner fra Protein A og to fra Protein G
  • Giver binding til alle antistofarter og underklasser, der genkendes af enten Protein A eller Protein G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein A
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.