Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein A/G
Artikelnummer. 10301214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10301214 5 mg 5mg
15205693 50 mg 50mg
15215693 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301214 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21186
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Detekter antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige værtsarter med dette oprensede, alkaliske phosphatase- eller peroxidase-konjugerede rekombinante protein A/G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G muliggør sondering og påvisning af antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige arter værter i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein A/G's udvidede Fc-bindende egenskaber gør det til et populært værktøj til undersøgelse og oprensning af immunglobuliner. Protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, IgA, IgE, IgM og i mindre grad IgD; det binder dog ikke muse-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G er et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG underklasser uden interferens fra disse andre serumproteiner. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har højst sandsynligt stærkere affinitet til dette kimære protein end til enten Protein A eller Protein G.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire Fc-bindende domæner fra Protein A og to fra Protein G
  • Giver binding til alle antistofarter og underklasser, der genkendes af enten Protein A eller Protein G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein A/G
Mængde 5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein A
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.