Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A/G, peroxidasekonjugeret
Artikelnummer. 11829240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0,5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11829240 0,5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 11829240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32490
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Detekter antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige værtsarter med dette oprensede, alkaliske phosphatase- eller peroxidase-konjugerede rekombinante protein A/G.
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G muliggør sondering og påvisning af antistoffer, især IgG-isotyper, fra mange forskellige arter værter i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Protein A/G's udvidede Fc-bindende egenskaber gør det til et populært værktøj til undersøgelse og oprensning af immunglobuliner. Protein A/G binder til alle humane IgG-underklasser, IgA, IgE, IgM og i mindre grad IgD; det binder dog ikke muse-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G er et fremragende værktøj til oprensning og påvisning af muse monoklonale antistoffer fra IgG underklasser uden interferens fra disse andre serumproteiner. Individuelle underklasser af musemonoklonaler har højst sandsynligt stærkere affinitet til dette kimære protein end til enten Protein A eller Protein G.
Højdepunkter:
  • Indeholder fire Fc-bindende domæner fra Protein A og to fra Protein G
  • Giver binding til alle antistofarter og underklasser, der genkendes af enten Protein A eller Protein G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein A/G, Peroxidase Conjugate
Konjugeret HRP
Mængde 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein undertype Protein A
Mål Antibodies
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.