Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A agarose
Artikelnummer. 11806774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11806774 25 mL 25ml
10540424 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11806774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20366
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Rens IgG ved hjælp af dette gensplejsede, immobiliserede protein A på perleformet agarose, når naturligt protein A har uønskede virkninger.
Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A Agarose er en perleformet agaroseharpiks, hvortil en genetisk manipuleret form af Protein A er blevet immobiliseret til anvendelse i IgG-oprensningsapplikationer, hvor den native ligand har uønskede virkninger.
Pierce rekombinante protein A-agarosen bruger en gensplejset form af protein A, der produceres i E. coli og derefter immobiliseres på tværbundet 6 % perleformet agarose (CL-6B). Selvom nogle ikke-essentielle regioner er blevet fjernet, ligner rekombinant nativt protein A i overordnet størrelse og IgG-bindende domæner. Proteinet har fire højaffinitetsbindingssteder, der er i stand til specifikt at binde til Fc-regionen af immunoglobulinmolekyler fra flere arter. Nogle forskere foretrækker at bruge en affinitetsharpiks baseret på den rekombinante form af protein A i særlige applikationer, hvor praktisk erfaring indikerer, at den forskellige produktionskilde ( E. coli vs. S. aureus ) giver mindre uspecifik binding eller lavere niveauer af endotoksinkontamination. Ellers giver native protein A-harpikser generelt antistofoprensning med højere kapacitet.
Højdepunkter:
  • Immobiliseret protein A– binder specifikt IgG fra flere pattedyrarter, især de fleste undertyper af menneske- og kanin-IgG
  • Standard kapacitet– belastning af immobiliseret protein A giver en bindingskapacitet på 15 til 17 mg humant IgG pr. milliliter harpiks
  • Agarose harpiks– tværbundet 6% perleformet agarose til små søjle- eller batchaffinitetsoprensningsmetoder
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Mængde 25 mL