Få mere at vide
Thermo Scientific™ ELISA Reagensbeholder
Artikelnummer. 10083593 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10083593 200 enheder 200 enheder
1 options
Artikelnummer. 10083593 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1738.00 DKK
    1616.65 DKK / 200 enheder
    Spare 121.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dispenser hurtigt reagenser med flerkanalspipetter ved hjælp af disse sterile, robuste og engangsbeholdere støbt af kraftig polystyren.
Thermo Scientific™ Pierce Reagensbeholdere er sterile, robuste, til engangsbrug og støbt af kraftig polystyren.
Yderligere information og online bestilling
Reservoirer letter gentagen flerkanalspipettering til reagenslevering til mikroplader.
Højdepunkter:
  • Sterile, robuste reservoirer er støbt af slagfast polystyren
    Reservoirer letter gentagen opsamling af reagenser ved hjælp af multi-kanal pipetter til levering til 96-brønds plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennembore ELISA Reagensbeholdere
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Mængde 200 enheder
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Pladekompatibilitet 96-brønds plade, 384-brønds plade
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund