Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits
Artikelnummer. 17911701 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Følsomhed:
0,03 EU/ml
0,125 EU/ml
0,25 EU/ml
0,5 EU/ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Følsomhed
17911701 0,03 EU/ml
17970992 0,125 EU/ml
18061663 0,125 EU/ml
17980992 0,25 EU/ml
18021683 0,25 EU/ml
17841648 0,5 EU/ml
18403426 0,5 EU/ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17911701 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A43879
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kits provide rapid and easy-to-read results for presence or absence of gram-negative bacterial endotoxin in the test sample. The kit delivers a qualitative 'Pass' or 'Fail' result, with kit sensitivity options ranging from 0.03 to 0.5 EU/mL, each supporting 10 tests.
Endotoxin is a lipopolysaccharide (LPS) that constitutes much of the outer membrane of the cell wall in gram-negative bacteria. LPS is the most abundant antigen on the cell surface of most gram-negative bacteria. Thermo Fisher Scientific Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits provide rapid and easy-to-read qualitative results indicating the presence or absence of endotoxins. They are best suited for samples that are viscous or highly colored and are available in a variety of sensitivities: 0.03, 0.125, 0.25, and 0.5 EU/mL.
Disse hurtige Gel Clot Endotoxin Assay kits har en hurtig, effektiv protokol, er reproducerbare og indeholder alle reagenser og forsyninger såsom positive kontrolrør, endotoksinfri rør og pipetspidser, der kræves til hver test. Hvert sæt er tilstrækkeligt til 10 tests, der bruger 0,5 ml testprøve.
Pierce Rapid Gel Clot Endotoxin Assay kits bruger amebocytlysater udvundet fra Limulus horseshoe crab hemolymph til at påvise endotoksinniveauer i prøver. Limulus amebocytlysat (LAL) bruges bredt som en simpel og følsom test til påvisning af endotoksiner. Når endotoksin møder amebocytlysatet, danner en række enzymatiske reaktioner en gel-lignende prop. Ved en positiv test vil der dannes en blodprop i prøverøret, hvilket indikerer, at mængden af endotoksin i prøven er større end eller lig med den angivne følsomhed (i EU/ml) for kittet. Mangel på dannelse af gelpropper i røret betragtes som et negativt resultat, hvilket indikerer en endotoksinkoncentration i reagensglasset under kittets’følsomhed.
Endotoksiner frigives i deres omgivelser, når gramnegative bakterier gennemgår normal celledeling eller i store koncentrationer, når de er beskadiget eller gennemgår cellelys. Da endotoksiner er pyrogene (fremkalder feber) hos pattedyr, er det yderst vigtigt at identificere og overvåge endotoksinniveauer i mange områder. Endotoksintestning af råmaterialer, mellemprodukter og slutprodukter er afgørende for patientsikkerheden. Hver kit-batch har en defineret assay-inkubationstid, som er angivet i Certificate of Analysis, der ledsager hvert kit. Dette kit er ikke licenseret af FDA og må ikke bruges til slutproduktudgivelse af farmaceutiske lægemidler, udstyr eller biologiske lægemidler, der er reguleret af FDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Positive kontrolrør Endotoksinfri prøvereaktionsrør Endotoksinfri
• pipettespidser
• Endotoksinfri prøveflasker
opbevarer prøve og positive kontrolrør ved 4 °C.
•Opbevar pipettespidser og prøveflasker ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce™ Rapid Gel Clot Endotoxin Assay Kit, 0,03 EU/ml
Format Sæt
Produkttype End-Point Gel Clot LAL Assay
Til brug med (applikation) Dette kit er ikke licenseret af FDA og må ikke bruges til slutproduktudgivelse af farmaceutiske lægemidler, udstyr eller biologiske lægemidler, der er reguleret af FDA. Må kun benyttes til forskningsformål.
Produktlinje Pierce
Mængde 10 Assays
Følsomhed 0,03 EU/ml