Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitativt peroxidanalysesæt (lipid)
Artikelnummer. 10361494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10361494 100 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10361494 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23285
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Påvist og mål brintoverilteniveauer (H2O2) i biologiske prøver ved hjælp af jern (Fe) og xylenol orange (XO) reagens til mikroplader eller rør.
Detekter og mål hydrogenperoxidniveauer i biologiske prøver ved hjælp af et jern- og xylenolorange-reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitative peroxidanalysesæt.
Thermo Scientific Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (lipidkompatibel formulering) detekterer og måler brintoverilteniveauer i biologiske prøver ved hjælp af et jern- og xylenolorange (XO) reagens.
Dette lipidkompatible peroxidtestsæt detekterer peroxider baseret på oxidation af jernholdige til ferri-ioner i nærvær af xylenolappelsin. Sættets formulering kan bruges med prøver med lipider uden først at udtrække lipiderne; Men fordi dette sæt ikke indeholder sorbitol, er testen mindre følsom. De fleste proteiner forstyrrer ikke denne analyse, selvom nogle metalkelatorer kan kræve brug af en blank (dvs. kontrol) for at afbøde disse effekter.
Funktioner ved det kvantitative peroxid assay kit:
  • Peroxider—registrerer og måler hydrogenoverilte (H2O2)-niveauer i biologiske og andre væskeprøver
  • Bekvemt—er der ingen proprietære reagenser involveret, men det færdige sæt fjerner variationen, vanskeligheden og de ekstra omkostninger ved selv at formulere reagenserne
Applikationer:
  • Generel måling af brintoverilte (H2O2) i proteinprøver
  • Kvantificering af peroxider i detergenter
  • Vurdering af peroxiders effekt på cellulær aktivitet
  • Bestemmelse af proteinglykation; Måling af peroxidophobning i lipider
I denne analyse omdanner hydroperoxider Fe2+ til Fe3+ ved sur pH. Med denne lipidkompatible formulering omdanner peroxiden Fe2+ direkte til Fe3+. I en svovlsyreopløsning dannes Fe3+-komplekserne med xylenol-orange (XO) farvestoffet for at danne et lilla produkt med en absorptionsmaksimum ved 560 nm. Peroxidniveauer i testprøver kan bestemmes ved beregning ud fra den kendte extinktionskoefficient for XO-Fe-komplekset eller ved reference til en standardkurve udarbejdet med brintoverilteopløsning.
Relaterede produkter
  • Pierce™ Kvantitativ peroxid assay kit, vandbaseret (Kat. Nr. 23280)
  • Pierce™ Peroxid Assay Reagens A (Kat. Nr. 23281)
  • Pierce™ Peroxid Assay Reagens B (Kat. Nr. 23282)
  • Pierce™ Peroxid Assay Reagens C (Kat. Nr. 23283)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 100 røranalyser eller 500 mikropladeanalyser med lipidholdige prøver
• Reagens A, 1 ml
• Reagens C, 4 x 25 mL
Opbevares ved 4 °C.
Oversigt Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (lipid)
Assay Kvantitativ peroxidanalysesæt
Detektionsmetode Absorbans
Produktlinje Pierce
Produkttype Kvantitativ peroxidanalyse
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 100 røranalyser eller 500 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spectrophotometer, Microplate Reader
Mængde 100 mL