Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitativt peroxidanalysesæt (vandig
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Påvist og mål brintoverilteniveauer (H2O2) i biologiske prøver ved hjælp af jern (Fe) og xylenol orange (XO) reagens til mikroplader eller rør.
Detekter og mål hydrogenperoxidniveauer i biologiske prøver ved hjælp af et jern- og xylenolorange-reagens med Thermo Scientific™ Pierce Kvantitative peroxidanalysesæt.
Disse vand- og lipidkompatible peroxidtestsæt detekterer peroxider baseret på oxidation af jernholdige til jernsyre-ioner i nærvær af xylenolappelsin. Et testkit har en vandkompatibel formulering, der inkluderer sorbitol, hvilket øger følsomheden. Det andet testkit har en formulering, der kan bruges med lipidholdige prøver uden først at udtrække lipiderne; Men fordi dette sæt ikke indeholder sorbitol, er testen mindre følsom. De fleste proteiner forstyrrer ikke disse analyser, selvom nogle metalkelatorer kan kræve brug af en blank (dvs. kontrol) for at afbøde disse effekter.
I disse analyser omdanner hydroperoxider Fe2+ til Fe3+ ved sur pH. Med den vandkompatible formulering reagerer peroxid først med sorbitol, omdanner det til en peroxylradikal, som igen igangsætter Fe2+-oxidation til Fe3+. I den lipidkompatible formulering omdanner peroxidet Fe2+ direkte til Fe3+. I en svovlsyreopløsning kombineres Fe3+ med xylenol-orange (XO)-farven for at danne et lilla produkt med en absorptionsmaksimum ved 560 nm. Peroxidniveauer i testprøver kan bestemmes ved beregning ud fra den kendte extinktionskoefficient for XO-Fe-komplekset eller ved reference til en standardkurve udarbejdet med brintoverilteopløsning.
Højdepunkter:
- Peroxider – registrerer og måler hydrogenoverilte (H2O2)-niveauer i biologiske og andre væskeprøver
- Bekvemt – er der ingen proprietære reagenser involveret, men de færdige sæt fjerner variationen, vanskeligheden og de ekstra omkostninger ved selv at formulere reagenserne
- Alsidig – kvantificering ved beregning ud fra extinktionskoefficienten eller ved reference til en standardkurve gør det nemt at tilpasse metoden til forskellige prøvetyper og testformål
- To formuleringer – vælger det vandkompatible sæt for maksimal følsomhed med ikke-lipid prøver; vælg det lipidkompatible sæt for bedste resultater med lipidholdige prøver
Anbefalet til:
Generel måling af brintoverilte (H2O2) i proteinprøver; Kvantificering af peroxider i rengøringsmidler; Vurdering af peroxiders effekt på cellulær aktivitet; Bestemmelse af proteinglykation; Måling af peroxidophobning i lipider
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 100 røranalyser eller 500 mikropladeanalyser med ikke-lipidprøver • Reagens A, 1 ml • Reagens B, 2 x 50 mL Opbevares ved 4 °C. |
| Oversigt | Pierce Quantitative Peroxide Assay Kit (vandig) |
| Assay | Kvantitativ peroxidanalyse |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Kvantitativ peroxidanalyse |
| Specificitet | Ikke målspecifik |
| Tilstrækkelig til | 100 røranalyser eller 500 mikropladeanalyser |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsbaseret detektion, absorption |
| Til brug med (udstyr) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Quantitative Peroxide Assay Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol