Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Pyrogenfri glasreagensglas
Artikelnummer. 17865057 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
30 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17865057 30 rør Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 17865057 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A43889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    245.65 DKK / Pakke med 30
    Spare 81.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De endotoksinfri glasreagensglas indeholder mindre end 0,005 EU/mL endotoksin. Anbefales til brug som reaktionsrør i Gel Clot-assays.
These endotoxin-free glass test tubes contain less than 0.005 EU/mL endotoxin. They are recommended for use as reaction tubes in endotoxin detection assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Endotoksinniveau <0,005 EU/mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Glas
Til brug med Gelprop og kromogent endotoksinanalyse
Mængde 30 rør
Produkttype Reagensglas
Diameter (engelsk) 13 mm