Få mere at vide
Thermo Scientific™ PVDF-overførselsmembraner, 0,45μ m, 10 forskårne Membraner
Artikelnummer. 11804131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 forskårne membraner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11804131 10 forskårne membraner Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11804131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88585
 Begrænset vare
På lager
Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder.
Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder. 0,45-μ m porestørrelse gør disse membraner velegnede til en bred vifte af western blotting-forhold og ideelle til overførsel af proteiner> 10 kDa. For at opnå de bedste resultater skal du præaktivere membranen med 100 % alkohol.
Funktionerne omfatter:
• Re-probe egenskaber —høj mekanisk styrke gør PVDF til en fremragende membran til stripning og re-probing
• —Holdbarhed kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler, syrer og milde baser
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, kemiluminescens og radioaktiv mærkning
• Enestående bindingskapacitet med høj —følsomhed gør PVDF til det ultimative valg for proteiner med lavt indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 10 cm
Oversigt Pierce PVDF-overførselsmembran, 0,45μ m, 10 x 10 cm
Mængde 10 forskårne membraner
Format Ark
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur og væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 10 x 10 cm
Tilstrækkelig til 10 mini-gel-klatter