Få mere at vide
Thermo Scientific™ PVDF-overførselsmembraner, 0,45μ m, 1 rulle
Artikelnummer. 10617354 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10617354 1 rulle Hver
1 options
Artikelnummer. 10617354 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 DKK
    3330.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 634.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder.
Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder. 0,45-μ m porestørrelse gør disse membraner velegnede til en bred vifte af western blotting-forhold og ideelle til overførsel af proteiner> 10 kDa. For at opnå de bedste resultater skal du præaktivere membranen med 100 % alkohol.
Funktionerne omfatter:
• Re-probe egenskaber —høj mekanisk styrke gør PVDF til en fremragende membran til stripning og re-probing
• —Holdbarhed kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler, syrer og milde baser
• Kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, kemiluminescens og radioaktiv mærkning
• Enestående bindingskapacitet med høj —følsomhed gør PVDF til det ultimative valg for proteiner med lavt indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 3.75 m
Bredde (metrisk) 26.5 cm
Oversigt Pierce PVDF-overførselsmembran, 0,45μ m, 3,75 mx 26,5 cm
Bindende Kapacitet 294 μg/cm2, BSA: 215 μg/cm2, Insulin: 160 μg/cm2
Mængde 1 rulle
Format Rulle
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,45μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur og væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 3.75 m x 26.5 cm
Tilstrækkelig til ≥100 mini-gel-klatter (når de er skåret til 8,8 x 10 cm); ≥80 Midi-gel-klatter (når de er skåret til 8,5 x 13,25 cm)