Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavfluorescerende PVDF-overførselsmembraner, 0,2μ m, 7 x 8,4 cm
Artikelnummer. 10501664 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 forskårne membraner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10501664
Brand: Thermo Scientific™ 22860
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder.
Pierce Low-Fluorescence PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til western, southern og northern blotting-metoder. Denne lavfluorescerende polyvinylidendifluorid (PVDF) membran har en porestørrelse på 0,2 mikron og er ideel til brug med fluorescerende prober. For de bedste resultater skal du præaktivere membranen med 100 % alkohol såsom methanol, ethanol eller isopropanol.
Lavfluorescerende PVDF-overførselsmembraner omfatter:
  • Re-probe egenskaber —høj mekanisk styrke gør PVDF til en fremragende membran til stripning og re-probing
  • Kompatibilitet —kompatibel med almindeligt anvendte overførselsbetingelser og detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, kemiluminescens, fluorescens og radiomærkning
  • Holdbarhed —kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler, syrer og milde baser
  • Enestående bindingskapacitet med høj følsomhed —gør PVDF til det ultimative valg for protein med lavt indhold
  • Hydrofob binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8.4 cm
Bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 10 forskårne membraner
Format Ark
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevar membraner fladt ved omgivelsestemperatur og væk fra kemiske dampe. Nogle opløsningsmiddeldampe kan delvist opløse membranerne, hvilket vil forstyrre porestrukturen.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 8.4 x 7 cm
Tilstrækkelig til 10 mini-gel-klatter
Produkttype Pierce lavfluorescerende PVDF-overførselsmembran