Description
Brug Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A til at undersøge og opdage kanin- og menneskeantistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA IHC og andre immunoassay-protokoller.
Egenskaber ved Rekombinant Protein A inkluderer:
- Indeholder fire Fc-bindende domæner pr. protein
- Bedre end Protein G for polyklonalt IgG fra kanin-, grise-, hunde- og katteserum
- Dårligere end protein G for mus IgG1, humant IgG3 og rotte-, gede- og ko-antistoffer
Protein A er en cellevægskomponent, der produceres af flere stammer af Staphylococcus aureus , som består af en enkelt polypeptidkæde og indeholder lidt eller ingen kulhydrater. Rekombinant protein A produceres i E. coli og fungerer stort set på samme måde som det oprindelige protein A. Protein A-molekylet indeholder fire bindingssteder med høj affinitet, der kan interagere med Fc-regionen fra IgG hos flere arter, herunder mennesker og kaniner. Optimal binding sker ved pH 8,2, selvom binding også er effektiv under neutrale eller fysiologiske forhold (pH 7,0 til 7,6).
Egenskaber ved rekombinant protein A
- Kilde: E. coli
- Molekylvægt ∼: 44.600 (Tilsyneladende MW efter SDS-SIDE: 45.000)
- Form: saltfrit pulver
- A280 af 0,1% opløsning: ∼0,165
- Isoelektrisk punkt (pI): 4,7 – 4,8
Interaktionen mellem Protein A og IgG er ikke ens for alle arter. Selv inden for en art interagerer Protein A med nogle underklasser af IgG og ikke med andre. For eksempel binder humant IgG1, IgG2 og IgG4 stærkt, mens IgG3 ikke binder. Der er også mange tilfælde, hvor monoklonale antistoffer ikke binder til Protein A, især størstedelen af rotteimmunoglobuliner og muse IgG1.
Specifications
Specifications
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein undertype | Protein A |
| Arter | Human, Rabbit |
| Mål | Antibodies |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.