Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein A, peroxidasekonjugeret
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oprensede og konjugerede former af Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A muliggør sondering og påvisning af kanin- og humanantistoffer, især IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC og andre immunoassay-protokoller.
Højdepunkter:
- Indeholder fire Fc-bindende domæner pr. protein
- Bedre end Protein G til polyklonalt IgG fra kanin-, svine-, hunde- og katteserum
- Dårligere end protein G for muse-IgG1, humant IgG3 og rotte-, gede- og ko-antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protein A, Peroxidase Conjugate |
| Konjugeret | HRP |
| Mængde | 1 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein undertype | Protein A |
| Arter | Human, Rabbit |
| Mål | Antibodies |
| Indhold og opbevaring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area. |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.