Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteinase K pulver (≥ 30 U/mg)
Artikelnummer. 11826724 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11826724 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11826724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17916
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Spalt på carboxylsiden af alifatiske, aromatiske eller hydrofobe rester og fordøj-inaktiver DNase og RNase i nukleinsyreoprensning ved hjælp af denne protease.
Thermo Scientific™ Pierce Proteinase K er en protease, der spalter på carboxylsiden af alifatiske, aromatiske eller hydrofobe rester og bruges almindeligvis til at fordøje og inaktivere DNase og RNase under nukleinsyreoprensning.
Calcium er ikke afgørende for funktionen af proteinase K. Derfor interfererer EDTA og andre chelateringsmidler ikke med aktiviteten og kan bruges sammen med proteinase K til at inaktivere calciumafhængige nukleaser i DNA- og RNA-præparation.
Højdepunkter:
  • Har en høj aktivitet, der er stabil over en lang række pH- og temperaturforhold; velegnet til korte fordøjelsestider
  • Aktiviteten øges ved forhøjede temperaturer op til 65 °C
  • RNase- og DNase-fri
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres lyofiliseret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.
Form Powder
Mængde 100 mg
Produkttype Proteinase K
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K Powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases