Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteintransfektionsreagens
Artikelnummer. 10509083 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10509083 250μ L 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10509083 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89850
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Danne komplekser med proteiner, peptider, antistoffer og andre biologisk aktive molekyler til direkte intracellulær levering ved hjælp af denne kationiske lipidblanding.
Thermo Scientific™ Pierce Protein Transfection Reagent er en kationisk lipidblanding til kompleksdannelse med proteiner, peptider, antistoffer og andre biologisk aktive molekyler for at tillade deres direkte intracellulære levering.
Dette er en unik kationisk lipidblanding (tidligere kaldet Pro-Ject Reagens), som, når den komplekseres med proteiner eller peptider, muliggør direkte intracellulær levering af proteiner, peptider, antistoffer og andre biologisk aktive molekyler. Reagensproteinkomplekser binder sig til negativt ladede celleoverflader og kan enten direkte fusionere med membranen og levere det fangede protein ind i cellen eller blive endocytoseret af cellen og derefter fusionere med endosomet, hvilket frigiver det fangede protein i cytoplasmaet. Da det dannede kompleks er ikke-kovalent, forstyrrer det ikke proteinets biologiske aktivitet.
Højdepunkter:
  • Der er ikke behov for at isolere, klone og transfektere gensekvenser
  • Optimal levering på tre til fire timer efter inkubation
  • Leveringskomplekset er ikke-kovalent, så proteiner og peptider bevarer biologisk aktivitet efter levering. Arbejder med proteiner, peptider og fluorescerende mærkede antistoffer
Inkluderer:
Transfektionsreagens, tørret film; β-galaktosidasekontrol, 0,1 μg/μl, 100 μl; FITC-antistofkontrol, 0,1 μg/μl, 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Proteintransfektionsreagens
Mængde 250μ L
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes på tøris.
Bemærk: For at opnå optimale resultater må du ikke fryse-optø gentagne gangeβ -galactosidase og FITC-antistof kontroller. Opbevar kontrolproteinerne i alikvoter, der er egnede til et eksperiment.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.