Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteinstabiliserende cocktail
Artikelnummer. 11854131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 11854131
Brand: Thermo Scientific™ 89806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg holdbarheden af oprensede eller delvist oprensede proteiner under rutinemæssig opbevaring ved hjælp af denne alsidige stabiliserende opløsning.
Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail er en alsidig stabiliserende opløsning, der øger holdbarheden af oprensede eller delvist oprensede proteiner under rutinemæssig opbevaring.
Denne proprietære formulering af naturligt forekommende molekyler med lav molekylvægt hjælper med at beskytte proteiner mod miljøbelastninger, der ellers kan føre til enzyminaktivering, aggregering og fryse-tø-skader. Den proteinstabiliserende cocktail leveres som et let pipetterbart, bufret 4X koncentrat. Opløsninger af enzymer og andre proteiner, som cocktailen er tilsat, kan nedkøles eller fryses til opbevaring uden at miste deres aktivitet eller funktion. Selvom graden af stabilisering er proteinspecifik, stabiliserer cocktailen signifikant de fleste proteiner sammenlignet med konventionel buffer alene. Den proteinstabiliserende cocktail er ikke-toksisk og destabiliserer ikke biomolekyler; dog kan alle cocktailkomponenter fjernes ved dialyse eller afsaltning før brug i downstream assays, hvis det ønskes.
Højdepunkter:
  • Stabiliserer de fleste enzymer og andre proteiner væsentligt bedre end almindelige buffere
  • Beskyt proteiner mod miljøbelastninger
  • Destabiliserer ikke biomolekyler i downstream assays
  • Komponenter er lavmolekylære og fuldt dialyserbare
  • Lavviskositetsreagens er lettere at pipettere end 50 % glycerol
  • Testede proteinklasser omfatter kinaser, fosfataser, peroxidaser, restriktionsenzymer, luciferaser, cytokiner og antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein Stabilizing Cocktail
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Til brug med (applikation) ELISA, Enzyme Assay, Functional Studies
Reagenstype Stabilizing Reagent
Mængde 10 mL