Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Refolding Kit
Artikelnummer. 10188053 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 Reactions
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10188053 100 Reactions 1 sæt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10188053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89867
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Refold rekombinante proteiner, der er blevet denatureret og solubiliseret fra inklusionslegemer ved at bestemme optimale bufferbetingelser ved hjælp af denne reagensmatrixstrategi.
Thermo Scientific™ Pierce Protein Refolding Kit indeholder reagenser med høj renhed og detaljerede instruktioner til brug af en matrixstrategi til at bestemme optimale bufferbetingelser til refoldning af rekombinante proteiner, der er blevet denatureret og solubiliseret fra inklusionslegemer.
Sættet indeholder de essentielle reagenser og en komplet strategi til at bestemme optimale bufferbetingelser for at genfolde denaturerede rekombinante proteiner for at genoprette naturlig struktur og funktion. Ni base genfoldningsbuffere danner en matrix, der inkluderer en række stærke og svage denaturerende betingelser til undertrykkelse af proteinaggregering. De medfølgende tilsætningsstoffer bruges som yderligere matrixfaktorer, afhængigt af den proteintype, der omfoldes. Bufferkomponenter undersøges ved tre koncentrationsniveauer, hvilket tillader et bredt spektrum af foldningsbetingelser at blive testet inden for et eksperiment. Det justerbare design gør det muligt at skræddersy matrixforhold til målproteinet, hvilket forhindrer prøvespild og unødvendig analyse, samtidig med at genfoldningsudbyttet maksimeres. Pierce Protein Refolding Kit er ledsaget af en omfattende Refolding Guide med detaljer om isolering, solubilisering og oprensning af inklusionslegemer; optimering af refoldningsforhold; og analysere genfoldningsudbytter.
Højdepunkter:
  • Robust– Undersøgte forhold og komponenter er begrænset til dem, der har den mest betydningsfulde og generelle anvendelighed som foldebuffere
  • Bekvem– tre-niveau matrix design reducerer betydeligt mængden af sekundær optimering, der kræves og øger nemheden af datafortolkning
  • Justerbart matrixformat– gør det muligt at tilpasse genfoldningseksperimenter til målproteinet; kendte positive og negative interaktioner mellem bufferkomponenter behandles, hvilket minimerer unødvendige analyser
  • Reagenser med høj renhed– reagenser er formuleret ved hjælp af strenge standarder, så der opnås ensartede resultater
Inkluderer:
Ni forskellige Base Refolding Buffere (10mL hver), praktiske mængder af syv additiver og en omfattende Refolding Guidebook
Kompatibel med:
Thermo Scientific Inklusionslegeme-solubiliseringsreagens (delnr. 78115)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protein Refolding Kit
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product may be stored at 4°C for up to two months. Product is shipped on dry ice.
Form Liquid, Powder
Produktlinje Pierce
Reagenstype Chaotrope, Denaturant
Mængde 100 Reactions
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Protein Refolding Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Sodium chloride