Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Artikelnummer. 11824201 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Kit (2 plader)
1 sæt (10 plader)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11824201 1 sæt (10 plader) Pakke med 10
11814201 1 Kit (2 plader) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11824201 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90037
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Pierce Protein-udfældningsplader bruges til proteinbehandling via enkel, hurtig og automatiseret proteinfældning og fjernelse af proteiner fra plasma-, serum- og andre biologiske væskeprøver sammen med Rapid Equilibrium Device (RED) til plasmaproteinbindingsassays.
Thermo Scientific Pierce Proteinudfældningsplader giver et nemt format med 96 brønde til enkel, hurtig og automatiserbar proteinudfældning og filtrering (oprensning) fra plasma-, serum- og andre biologiske væskeprøver.
Pierce™ Proteinpræcipitationsplader er designet specifikt til opløsningsmiddelbaseret udfældning af proteiner og deres efterfølgende fjernelse fra væskeprøver. Pladerne er lækagefri og bevarer organisk opløsningsmiddel uden at dryppe, selv under blanding. 2 ml brøndvolumen tillader behandling af prøvevolumener på 15 til 400μ L pr. brønd under anvendelse af de anbefalede udfældningsbetingelser på 3:1 (v/v) opløsningsmiddel-til-serum-forhold. Proteinpræcipitationspladerne er det ideelle valg til nedstrømsbehandling af plasmaproteinbindingsassayprøver, der er fremstillet med hurtige ligevægtsdialysesystemer (RED), der er vigtige for den farmaceutiske industri til at udføre plasmaproteinbindingsassays, som udgør et kritisk trin i lægemiddeludvikling. Pierce Protein-udfældningsplader bruger et specielt sorteret filtersystem, der tilbageholder udfældede proteinpartikler uden at tilstoppe, men alligevel frit tillader opløselige (ikke-udfældede) proteiner at eluere gennem 0,2μ M afskæringsmembran. Dette design maksimerer proteinfjernelse og sikrer det højest mulige niveau af prøvegenvinding.
Funktioner af proteinudfældningsplader:
•Forbered små molekyleprøver til HPLC eller LC-MS på 10 –30 minutter
• Kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler
• Ingen acetonitrillækage i op til fire timer
• Udvaskningsfri graderet hydrofob fritte forhindrer blokering
• Filtrater opsamles let ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering
• Analyse serumprøver på 15 til 400μ L pr. brønd (2 mL brøndvolumen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer, Centrifuge
Produkttype Proteinudfældningsplade
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevar tallerkener ved stuetemperatur ved modtagelsen. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Udgangsmateriale Proteasefordøjet protein
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Plade
Workflow-trin Prøve oprydning
Mængde 1 sæt (10 plader)