Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L magnetiske perler
Artikelnummer. p-4589195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Artikelnummer. 13444229
Brand: Thermo Scientific™ 88850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør antistofrensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med disse højkapacitets- og højkapacitetspartikler.
Udfør antistofoprensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein L magnetiske perler, partikler med høj kapacitet og høj gennemstrømning.
Yderligere information og online bestilling
Rekombinant Protein L, kovalent bundet til en blokeret magnetisk perleoverflade, binder selektivt muse- og humane antistoffer gennem kappa lette kæder. Perlerne bruges almindeligvis til at oprense monoklonale antistoffer i cellekultursupernatanter suppleret med bovint serum, da protein L ikke binder bovint IgG. Pierce Protein L Magnetic Beads kan bruges manuelt med et magnetisk stativ, såvel som med automatiserede platforme som f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher-instrumenter til workflows med høj gennemstrømning.
Højdepunkter:
  • Selektiv– immobiliseret Protein L er ideel til selektiv oprensning af humane og muse antistoffer, der har kappa lette kæder
  • Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede perler giver ren rensning af antistof
  • Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Anbefalet til:
  • Oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer, der binder dårligt til protein A eller protein G magnetiske perler
  • Oprensning af monoklonale antistoffer fra kultursupernatanter suppleret med bovint serum
  • Protein L IP og co-IP assays
  • Oprensning af ScFv- og Fab-fragmenter indeholdende kappa-lette kæder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstørrelse 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Protein form Recombinant
Mål Antibody
Type Magnetic Affinity Bead
Ligand type Protein L