Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør antistofoprensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein L magnetiske perler, partikler med høj kapacitet og høj gennemstrømning.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Selektiv– immobiliseret Protein L er ideel til selektiv oprensning af humane og muse antistoffer, der har kappa lette kæder
Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede perler giver ren rensning af antistof
Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Anbefalet til:
- Oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer, der binder dårligt til protein A eller protein G magnetiske perler
- Oprensning af monoklonale antistoffer fra kultursupernatanter suppleret med bovint serum
- Protein L IP og co-IP assays
- Oprensning af ScFv- og Fab-fragmenter indeholdende kappa-lette kæder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Partikelstørrelse | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 1 mL |
| Protein form | Recombinant |
| Mål | Antibody |
| Type | Magnetic Affinity Bead |
| Vis mere |