Få mere at vide
Thermo Scientific™ NAb™ Protein L Spin-søjler, 0,2 ml
Artikelnummer. 11834171 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11834171 10 kolonner Pakke med 10
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11834171 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89955
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Affinitetsrensende antistoffer, der har kappa lette kæder ved hjælp af Protein L, der tilbydes i flasker, spin-søjler, filterplader og komplette oprensningssæt.
Thermo Scientific™ Pierce Protein L Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofrensning, der er tilgængelig som agaroseperler på flaske, færdigpakkede spin-søjler, 96-brønds filterplader og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein L Agarose er en alsidig affinitetsharpiks til oprensning af pattedyrs IgG-isotyper, der indeholder specifikke kappa-lette kæder. Protein L er særligt velegnet til isolering af muse IgG VkI og humane IgG VkI, VkIII og VkIV monoklonale antistoffer.
Pierce Protein L Agarose består af rekombinant Protein L, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Denne førsteklasses variant af harpiksen giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber til højt udbytte og høj renhedsrensning af målimmunoglobuliner. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein L Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Højdepunkter:
  • Protein L– immobiliseret Protein L er ideel til selektiv oprensning af humane og muse antistoffer, der har kappa lette kæder
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein L ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Standard kapacitet– Pierce Protein L Agarose har en normal belastning af immobiliseret Protein L, der giver en bindingskapacitet på 5 til 10 mg human IgG/ml harpiks
  • Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt og to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner
Immunglobulinbindende egenskaber af protein L:
  • Binder til kappa lette kæder på antistoffer fra en lang række arter uden at interferere med antigenbindingssteder; binder ikke lambda lette kæder og nogle kappa lette kæder)
  • Binder til alle klasser af immunoglobulin (f.eks. IgG, IgM, IgA, IgE og IgD)
  • Binder enkeltkædede variable fragmenter (ScFv)
  • Binder ikke immunoglobuliner fra kvæg, ged eller får
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger: 2mL og 10mL flasker
  • Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein L Agarose
Inkluderer:
Oprensningssæt indeholder Protein L Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje NAb
Kolonnetype Agaroseharpiks, affinitet
Format Mikrocentrifugesøjle
Stationær fase Protein L
Oprensningsmål Ig antistoffer
Oversigt NAb Protein L Spin-søjler, 0,2 ml
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares kolonner ved 4 °C
Mængde 10 kolonner