Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Harpiks
Artikelnummer. 11819400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11819400 10 mL 10ml
10568923 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11819400 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53126
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Ekstremt holdbar polyakrylamidstøtte med immobiliseret, rekombinant protein G til forskellige IgG-oprensningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G UltraLink Harpiks er en ekstremt holdbar polyakrylamidbærer, hvortil rekombinant protein G er blevet immobiliseret til brug i IgG-oprensningsmetoder.
Protein G UltraLink Harpiks bruges til at binde og oprense IgG ved tyngdestrøms-, spin-søjle- eller mellemtrykskromatografimetoder. Protein G er et populært antistofbindende protein, der er særligt nyttigt til affinitetsoprensning af IgG fra muse-, menneske- og rotteserum.
UltraLink Harpiks er en azlacton-aktiveret polyacrylamid-understøtning, der er hydrofil, ladningsfri, høj kapacitet, stærkt tværbundet, stiv og porøs. Denne støtte er især nyttig til mediumtryksteknikker, når der bruges store prøvevolumener, der kræver hurtigstrømningsteknikker (FPLC ) og store applikationer. I modsætning til typiske perleformede agarosestøtter, UltraLink Støtten knuser eller kollapser ikke, når den udsættes for høje strømningshastigheder, der resulterer i tryk over 25psi.
Højdepunkter:
  • Immobiliseret protein G– binder specifikt IgG fra flere pattedyrarter, især alle isotyper af IgG fra mennesker, mus og rotter
  • Standard kapacitet– belastning af immobiliseret Protein G giver en bindingskapacitet på ca. 20mg humant IgG pr. milliliter harpiks
  • UltraLink Harpiks– akrylamid-baseret understøtning giver et alternativ til tværbundne agaroseunderstøtninger til medium tryk
Egenskaber af Thermo Scientific UltraLink Harpiks:
  • Støtte pH-stabilitet: 1 til 13
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50 til 80 mikron
  • Udelukkelsesgrænse: større end 2.000.000 dalton
  • Gennemsnitlig overfladeareal: større end 250m 2 pr. gram perler
  • Gennemsnitlig porevolumen: større end 1,2 ml pr. gram perler (> 60 % af perlevolumen)
  • Porestørrelse: 500 til 1000 ångstrøm (50 til 100 nm)
  • Maksimal lineær hastighed: 3000 cm i timen
  • Maksimalt tryk: 100psi (6,9 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Harpiks
Produktlinje Pierce, UltraLink
Kolonnetype UltraLink Affinitetsharpiks
Format Flaske
Stationær fase Protein G
Oprensningsmål IgG antistoffer
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produkter sendes ved omgivelsestemperatur.
Mængde 10 mL