Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Søjler, 2 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Protein G UltraLink Harpiks er en ekstremt holdbar polyakrylamidbærer, hvortil rekombinant protein G er blevet immobiliseret til brug i IgG-oprensningsmetoder.
UltraLink Harpiks er en azlacton-aktiveret polyacrylamid-understøtning, der er hydrofil, ladningsfri, høj kapacitet, stærkt tværbundet, stiv og porøs. Denne støtte er især nyttig til mediumtryksteknikker, når der bruges store prøvevolumener, der kræver hurtigstrømningsteknikker (FPLC ) og store applikationer. I modsætning til typiske perleformede agarosestøtter, UltraLink Støtten knuser eller kollapser ikke, når den udsættes for høje strømningshastigheder, der resulterer i tryk over 25psi.
Højdepunkter:
Immobiliseret protein G– binder specifikt IgG fra flere pattedyrarter, især alle isotyper af IgG fra mennesker, mus og rotter
Standard kapacitet– belastning af immobiliseret Protein G giver en bindingskapacitet på ca. 20mg humant IgG pr. milliliter harpiks
UltraLink Harpiks– akrylamid-baseret understøtning giver et alternativ til tværbundne agaroseunderstøtninger til medium tryk
Egenskaber af Thermo Scientific UltraLink Harpiks:
- Støtte pH-stabilitet: 1 til 13
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50 til 80 mikron
- Udelukkelsesgrænse: større end 2.000.000 dalton
- Gennemsnitlig overfladeareal: større end 250m 2 pr. gram perler
- Gennemsnitlig porevolumen: større end 1,2 ml pr. gram perler (> 60 % af perlevolumen)
- Porestørrelse: 500 til 1000 ångstrøm (50 til 100 nm)
- Maksimal lineær hastighed: 3000 cm i timen
- Maksimalt tryk: 100psi (6,9 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spin Column |
| Produktlinje | Gennembore , UltraLink |
| Kolonnetype | UltraLink Affinity Resin |
| Format | 15 mL Conical Spin Column |
| Stationær fase | Protein G |
| Oprensningsmål | IgG Antibodies |
| Oversigt | Pierce Protein G UltraLink Columns |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at 4°C. Products are shipped at ambient temperature. |
| Mængde | 2 Columns |