Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Magnetic Beads
Artikelnummer. p-4589197 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Artikelnummer. 13424229
Brand: Thermo Scientific™ 88848
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Udfør antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med disse højkapacitets- og højgennemstrømningsaffinitetspartikler.
Udfør antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein G magnetiske perler, partikler med høj kapacitet og høj gennemstrømning.
Yderligere information og online bestilling
Rekombinant protein G, kovalent bundet til en blokeret magnetisk perleoverflade, kan binde til antistoffer fra mange forskellige arter, hvilket muliggør oprensning af antistoffer fra råekstrakter. Immunpræcipitationsassays udført med protein G coatede perler resulterer i højt udbytte af målantigen med meget lav baggrund. Ved hjælp af vores crosslinker-kemi kan du immobilisere et antistof på den magnetiske partikel og forhindre IgG-kontamination i IP- eller Co –IP-eksperimenter. Pierce Protein G Magnetic Beads kan bruges både manuelt med et magnetisk stativ såvel som med automatiserede platforme som f.eks. Thermo Scientific KingFisher-instrumenter til workflows med høj gennemstrømning.
Højdepunkter:
  • Høj effektivitet– tilsvarende eller højere udbytte af IP-målantigener end magnetiske perler fra andre leverandører
  • Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede –perler giver højt oprenset produkt (f.eks. er antigen elueret i IP med antistof fri for kontaminerende protein fra komplekst cellelysat)
  • Konsekvent– magnetiske perler eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger centrifugering
  • Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Anbefalet til:
  • IP og Co-IP eksperimenter
  • Antistofoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Koncentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack.
Partikelstørrelse 1 μm
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Protein form Recombinant
Mål Antibody
Type Magnetic Affinity Bead
Ligand type Protein G