Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Magnetic Beads
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør antistofoprensning og immunpræcipitationsmetoder ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer med Thermo Scientific™ Pierce Protein G magnetiske perler, partikler med høj kapacitet og høj gennemstrømning.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Høj effektivitet– tilsvarende eller højere udbytte af IP-målantigener end magnetiske perler fra andre leverandører
Lav uspecifik binding– stabile, præblokerede –perler giver højt oprenset produkt (f.eks. er antigen elueret i IP med antistof fri for kontaminerende protein fra komplekst cellelysat)
Konsekvent– magnetiske perler eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger centrifugering
Alsidig– perler er kompatible med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
Anbefalet til:
- IP og Co-IP eksperimenter
- Antistofoprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Partikelstørrelse | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Mængde | 1 mL |
| Protein form | Recombinant |
| Mål | Antibody |
| Type | Magnetic Affinity Bead |
| Vis mere |