Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G agarose
Artikelnummer. 10229283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229283 2 mL 2ml
10016363 25 mL 25ml
11876774 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20398
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Affinitetsrensende antistoffer (IgG) med immobiliseret rekombinant Protein G agarose, der tilbydes i flasker, spin-søjler, filterplader og komplette oprensningssæt.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofrensning, der er tilgængelig som agarosekugler på flaske, færdigpakkede spin-søjler, 96-brønds filterplader og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein G Agarose er effektiv til affinitetsoprensning af IgG fra serum og andre væsker fra mange pattedyrarter. Protein G er særligt velegnet til brug med museantistoffer (inklusive IgG1) foruden de fleste IgG-isotyper fra prøver fra mennesker, geder og får.
Pierce Protein G Agarose består af rekombinant Protein G, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Denne førsteklasses variant af affinitetsharpiksen giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber for højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra serumprøver fra pattedyr. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein G Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Højdepunkter:
  • Protein G– immobiliseret Protein G er ideel til polyklonal IgG-oprensning fra muse-, menneske-, ko-, gede- og fåreserum, inklusive human IgG3 og muse IgG1 isotyper
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Standard kapacitet– Pierce Protein G Agarose har en normal belastning af immobiliseret Protein G, der giver en bindingskapacitet på 11 til 15 mg human IgG/ml harpiks
  • Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
  • Harpiksopslæmninger: 2mL, 10mL, 25mL flasker
  • Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • 96-brønds spin plader: foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer.
  • Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein G Agarose
Inkluderer:
Oprensningssæt indeholder Protein G Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agaroseharpiks, affinitet
Format Flaske
Stationær fase Protein G
Oprensningsmål IgG antistoffer
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Mængde 2 mL