Få mere at vide
Thermo Scientific™ NAb™ Protein G Spin-søjler, 5 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofrensning, der er tilgængelig som agarosekugler på flaske, færdigpakkede spin-søjler, 96-brønds filterplader og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein G Agarose består af rekombinant Protein G, der er blevet kovalent immobiliseret på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Denne førsteklasses variant af affinitetsharpiksen giver den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber for højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra serumprøver fra pattedyr. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein G Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Højdepunkter:
Protein G– immobiliseret Protein G er ideel til polyklonal IgG-oprensning fra muse-, menneske-, ko-, gede- og fåreserum, inklusive human IgG3 og muse IgG1 isotyper
Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
Standard kapacitet– Pierce Protein G Agarose har en normal belastning af immobiliseret Protein G, der giver en bindingskapacitet på 11 til 15 mg human IgG/ml harpiks
Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
- Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
- Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
- Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
- Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
- Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
- Harpiksopslæmninger: 2mL, 10mL, 25mL flasker
- Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
- Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner: kompatibel med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
- 96-brønds spin plader: foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer.
- Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein G Agarose
Inkluderer:
Oprensningssæt indeholder Protein G Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spinsøjle |
| Produktlinje | NAb |
| Kolonnetype | Agaroseharpiks, affinitet |
| Format | 50 ml konisk spinsøjle |
| Stationær fase | Protein G |
| Oprensningsmål | IgG antistoffer |
| Oversigt | NAb Protein G Spin-søjler, 5mL |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares kolonner ved 4 °C |
| Mængde | 1 kolonne |