Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blokerende buffer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Beskrivelse
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund. Den leveres i et praktisk format, der er klar til brug.
Funktioner af proteinfri blokeringsbuffer omfatter:
• Proteinfri blokker —minimerer eller eliminerer krydsreaktivitet forbundet med proteinbaserede blokerende buffere
•Anvendelser, der er —kompatible med western blotting (membraner), ELISA (mikroplader) og arrays (coatede glasglas)
•Streptavidin-venlig —fri for biotin; ingen interferens med avidin-biotin-detektionssystemer
•Højtydende optimeret og —valideret i mange proteinmetoder for at give et højt signal-til-støj-forhold (dvs. ingen quenching af specifik binding og signal, men eliminering af uspecifik binding og baggrund)
Traditionelle blokerende buffere indeholder proteiner, der kan krydsreagere i visse immundetektionssystemer, hvilket resulterer i høj baggrund og reduceret signal. Pierce Protein-fri blokeringsbuffere er blottet for protein, mens de forbliver yderst effektive til at blokere plader, membraner og andre overflader for ELISA , western blotting, glasglas-arrays og andre applikationer.
• Proteinfri blokker —minimerer eller eliminerer krydsreaktivitet forbundet med proteinbaserede blokerende buffere
•Anvendelser, der er —kompatible med western blotting (membraner), ELISA (mikroplader) og arrays (coatede glasglas)
•Streptavidin-venlig —fri for biotin; ingen interferens med avidin-biotin-detektionssystemer
•Højtydende optimeret og —valideret i mange proteinmetoder for at give et højt signal-til-støj-forhold (dvs. ingen quenching af specifik binding og signal, men eliminering af uspecifik binding og baggrund)
Traditionelle blokerende buffere indeholder proteiner, der kan krydsreagere i visse immundetektionssystemer, hvilket resulterer i høj baggrund og reduceret signal. Pierce Protein-fri blokeringsbuffere er blottet for protein, mens de forbliver yderst effektive til at blokere plader, membraner og andre overflader for ELISA , western blotting, glasglas-arrays og andre applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blocking Buffer, proteinfri |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |