Beskrivelse
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund. Den leveres i et praktisk format, der er klar til brug.
Funktioner ved Protein-Free Blocking Buffer inkluderer:
- Proteinfri blokker—minimerer eller eliminerer krydsreaktivitet forbundet med proteinbaserede blokeringsbuffere
- Anvendelser—kompatible med western blotting (membraner), ELISA (mikroplader) og arrays (belagte glasglaser)
- Streptavidin-venlig—uden biotin; ingen interferens med avidin-biotin-detektionssystemer
- Højtydende—optimeret og valideret i mange proteinmetoder for at give et højt signal-til-støj-forhold (dvs. ingen slukning af specifik binding og signal, men eliminering af uspecifik binding og baggrund)
Traditionelle blokeringsbuffere indeholder proteiner, der kan krydsreagere i visse immundetektionssystemer, hvilket resulterer i høj baggrund og reduceret signal. Pierce proteinfri blokeringsbuffere er uden protein, men forbliver meget effektive til at blokere plader, membraner og andre overflader til ELISA, western blotting, glasslide-arrays og andre anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protein-Free (TBS) |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |