Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blokerende buffer
Artikelnummer. 13474299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Kemisk navn eller materiale:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100ml
10229663 1 L Protein-Free (PBS) -
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100ml
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1 L
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1 L
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13474299 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37584
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund.
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund. Den leveres i et praktisk format, der er klar til brug.
Funktioner ved Protein-Free Blocking Buffer inkluderer:
  • Proteinfri blokker—minimerer eller eliminerer krydsreaktivitet forbundet med proteinbaserede blokeringsbuffere
  • Anvendelser—kompatible med western blotting (membraner), ELISA (mikroplader) og arrays (belagte glasglaser)
  • Streptavidin-venlig—uden biotin; ingen interferens med avidin-biotin-detektionssystemer
  • Højtydende—optimeret og valideret i mange proteinmetoder for at give et højt signal-til-støj-forhold (dvs. ingen slukning af specifik binding og signal, men eliminering af uspecifik binding og baggrund)
Traditionelle blokeringsbuffere indeholder proteiner, der kan krydsreagere i visse immundetektionssystemer, hvilket resulterer i høj baggrund og reduceret signal. Pierce proteinfri blokeringsbuffere er uden protein, men forbliver meget effektive til at blokere plader, membraner og andre overflader til ELISA, western blotting, glasslide-arrays og andre anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protein-Free (PBS)
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) ELISA
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL