Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinfri blokerende buffer
Artikelnummer. 10147483 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Kemisk navn eller materiale:
Protein-Free (PBS)
Protein-Free (TBS)
Protein-Free T20 (PBS)
Protein-Free T20 (TBS)
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale unitSize
10147483 1 L Protein-Free T20 (PBS) 1 L
13474299 100 mL Protein-Free (PBS) 100ml
10229663 1 L Protein-Free (PBS) -
13484299 100 mL Protein-Free (TBS) 100ml
10269613 1 L Protein-Free (TBS) 1 L
10137483 1 L Protein-Free T20 (TBS) 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10147483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37573
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund.
Pierce Protein-Free Blocking Buffer er en ikke-proteinforbindelse, der giver effektiv blokering af membranbaserede og pladebaserede proteindetektionsmetoder, hvilket resulterer i ekstremt lav baggrund. Den leveres i et praktisk format, der er klar til brug.
Funktioner af proteinfri blokeringsbuffer omfatter:
Proteinfri blokker —minimerer eller eliminerer krydsreaktivitet forbundet med proteinbaserede blokerende buffere
Anvendelser, der er —kompatible med western blotting (membraner), ELISA (mikroplader) og arrays (coatede glasglas)
Streptavidin-venlig —fri for biotin; ingen interferens med avidin-biotin-detektionssystemer
Højtydende optimeret og —valideret i mange proteinmetoder for at give et højt signal-til-støj-forhold (dvs. ingen quenching af specifik binding og signal, men eliminering af uspecifik binding og baggrund)
Traditionelle blokerende buffere indeholder proteiner, der kan krydsreagere i visse immundetektionssystemer, hvilket resulterer i høj baggrund og reduceret signal. Pierce Protein-fri blokeringsbuffere er blottet for protein, mens de forbliver yderst effektive til at blokere plader, membraner og andre overflader for ELISA , western blotting, glasglas-arrays og andre applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Protein-Free T20 (PBS)
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) ELISA
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 1 L