Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 50K MWCO, 0,5 –100 ml
Artikelnummer. 16361964 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 Concentrators
24 Concentrators
25 Concentrators
4 Concentrators
Prøvevolumen:
≤0.5 mL
2 to 6 mL
20 to 100 mL
5 to 20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Prøvevolumen unitSize
16361964 10 Concentrators 5 to 20 mL -
16320032 25 Concentrators ≤0.5 mL -
16341964 10 Concentrators 2 to 6 mL -
16351964 24 Concentrators 2 to 6 mL -
16371964 24 Concentrators 5 to 20 mL Pakke med 24
16381964 4 Concentrators 20 to 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16361964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteiner over 50 KDa i prøvevolumener fra 0,5 til 100 ml.
Koncentrer nemt og hurtigt 50K molekylvægt cutoff (MWCO) protein og biologiske prøver med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyethersulfon), som er engangscentrifugeringsanordninger, der muliggør hurtig prøvegenvinding og kort behandlingstid. Disse koncentratorkolonner kan bruges med standard mikrocentrifugeudstyr, og prøver kan opsamles uden behov for invertspinning. Prøver kan koncentreres med eller uden afsaltning.
For protein og andre biologiske prøver, såsom nukleinsyrer med en 50K MWCO, Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES tilbyder hurtig proteinkoncentration, fremragende prøvegenvinding og instrumentkompatibilitet. Disse centrifugalenheder har en højflux polyethersulfon (PES) membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver. Dette produkt har en molekylvægtsgrænse på 50K og kan bruges til at behandle prøvevolumener på 0,5 –100 ml.
Funktioner af 50K MWCO Protein Concentrators PES inkluderer:
Hurtig proteinkoncentration —prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 15 eller færre minutter
Fremragende proteingenvinding —typisk proteingenvinding er> 90 % (når prøvemassen er mindst to gange større end den oplyste MWCO)
Instrumentkompatibilitet en —standard mikrocentrifuge med svingende (undtagen 88504) eller fastvinklede rotorer kan anvendes; prøve kan opsamles og genvindes uden omvendt centrifugering
Alsidig, let at —udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver For
nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen og giver pålidelige og konsistente resultater for behandling af prøvevolumener mellem 0,5 og 100 ml. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. For eksempel, når du bruger IgG (MW∼ 150K) prøver, brug 5K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås inden for 15 minutter.
Proteinkoncentratorer PES-applikationer
• Proteinkoncentration af vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater
• Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi
• Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner
• Koncentration og afsaltning/bufferudveksling efter eluering af protein fra ionbytnings-, hydrofob interaktion (HIC), metalchelat- eller affinitetskromatografisøjler
• Adskillelse af molekyler af forskellig størrelse Pierce Protein Concentrators PES indeholder
en membran, der er klassificeret til at tilbageholde molekyler med en molekylvægt, der er mindst to gange større end MWCO-ratingen for PES-membranen i enheden. Reduceret genvinding kan forekomme ved brug af en koncentrator med molekyler, der er mindre end den anbefalede masse. Proteingenvinding vil variere afhængigt af det specifikke protein i prøven og dets startkoncentration.
Dødstopvolumenet for 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 mL –og 20 100 mL –koncentratorerne er ca.μ L, 30μ L, 50μ L og 350μ L, henholdsvis.
At opnå> 90 % genindvinding af protein med 0,5 ml koncentratorer, skal den minimale proteinprøvekoncentration være 0,05 mg/ml. For alle andre koncentratorer bør den minimale proteinprøvekoncentration være 0,1 mg/ml.
Optimale centrifuger og hastigheder
0,5 mL koncentratorerne kan bruges effektivt ved en maksimal centrifugalkraft på 15.000x g kun ved hjælp af en fast vinkelcentrifuge.
Til 2-6 mL koncentratorerne kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spandcentrifuger, der kan generere 2.000– 4.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 10.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 8.000x g anbefales.
Til 5-20 ml volumenkoncentratorer kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spand-centrifuger, der kan generere 2.000– 5.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 8.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 6.000x g anbefales.
For 20-100 mL koncentratorerne gælder det kun centrifuger med svingende spand, der er i stand til at generere 1.000– 2.000x g anbefales. Brug en maksimal centrifugalkraft på 2.000x g. Disse koncentratorer anbefales ikke til brug i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur, prøvevolumen, koncentration og viskositet vil alle påvirke filtreringshastigheden. Centrifugeringstiden bør derfor optimeres for hver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Filtertype Membrane Filter
Format Conical, Spin Column
Materiale (membran) PES
MWCO 50 kDa
Prøvevolumen 5 to 20 mL
Maks. RCF Swinging-bucket rotor: 5,000 x g, Fixed-angle rotor: 8,000 x g
Produktlinje Pierce
Mængde 10 Concentrators
Forsendelsestilstand Room Temperature
Type Protein Concentrator