Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 100K MWCO, 0,5 ml
Artikelnummer. 17710469 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 25 koncentratorer
Artikelnummer. Mængde
17710469 4 x 25 koncentratorer
1 options
Artikelnummer. 17710469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88503X4
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Koncentrer og afsalte biologiske prøver og udfør bufferudveksling med engangspolyethersulfon (PES)-membran ultrafiltreringscentrifugalenheder.
Pierce Protein Concentrators PES kan bruges til at behandle prøvevolumener op til 0,5 ml og fås i fire forskellige molekylvægtsgrænser (MWCO'er) på 3K, 10K, 30K og 100K. For nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen og giver pålidelige og ensartede resultater til behandling af prøvevolumener mellem 100 og 500 μL. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. Prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås inden for 10 minutter. 0,5 mL Pierce Concentrators, PES er kompatible med de fleste bænk-top-mikrocentrifuger med fastvinklede rotorer, der kan rumme 2,2 mL rør.
Højdepunkter:
  • Hurtig proteinkoncentration– prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 10 minutter eller mindre
  • Fremragende proteingenvinding– unikt design minimerer membrantilsmudsning og giver høje hastighedskoncentrationer, selv med partikelfyldte opløsninger
  • Instrumentkompatibel– brug standard mikrocentrifuge med rotorer med fast vinkel; opsaml og genvind prøve uden omvendt centrifugering
  • Alsidig– nem måde at udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver på
Anbefalet til:
Proteinkoncentration med vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater; Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi; Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner; Koncentration og afsaltning/bufferudveksling efter eluering af protein fra ionbytnings-, hydrofob interaktion (HIC), metalchelat- eller affinitetskromatografisøjler; Adskillelse af store molekyler fra små molekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Filtertype Membran filter
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Materiale (membran) PES
MWCO 100 kDa
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Protein
Mængde 4 x 25 koncentratorer
Type Proteinkoncentrator