Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentrator PES
Artikelnummer. 16301964 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO
16301964 5 kDa
16311964 10 kDa
16321964 30 kDa
16331964 100 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16301964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88534S
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteinprøver.
De Thermo Scientific™ Pierce™ koncentratorer er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteinprøver. Disse engangs-ultrafiltreringsanordninger indeholder en polyethersulfon (PES)-membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver, såsom vævskulturmedier, antiserum, monoklonale antistofpræparater og kromatografifraktioner. De kan også anvendes til at fjerne ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner.
PES-membranen i disse enheder er tilgængelig i fem distinkte molekylvægtsgrænser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K og 100K og kan bruges til at behandle prøvevolumener fra 100μ L til 100 ml. MWCO'erne er ætset på siderne af koncentratorerne for nem identifikation, mens et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed giver mulighed for visuel bestemmelse af det koncentrerede prøvevolumen (retentat). Det unikke design giver pålidelige og ensartede resultater. Flere enhedsstørrelser er tilgængelige til at håndtere maksimale prøvevolumener på 0,5 mL, 6 mL, 20 mL og 100 mL.
  • Hurtig —behandling, unikt design minimerer membrantilsmudsning, og prøvekoncentrationen på 10 til 30 gange kan opnås på 5 –30 minutter for 10K MWCO (enhedsafhængige tider —kan variere for andre MWCO'’er), selv med partikelfyldte opløsninger.
  • Høj restitution —bevare> 90 % af proteinprøverne, mens forurenende stoffer fjernes eller buffere udveksles.
  • Praktiske —klare markeringer, bredt prøvekammer og aftageligt filtratkammer gør håndteringen enkel og nem.
  • Instrumentkompatibelt —kan bruges med standardcentrifuger, der anvender enten rotorer med fast vinkel eller svingende skovl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Til brug med (applikation) koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver
Mængde 1pk
Type Spin kolonne, flaske
Volumen (metrisk) 20 til 100 ml