Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 3K eller 5K MWCO, 0,5 –100 ml
Artikelnummer. 11345402 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
3 kDa
5 kDa
Mængde:
10 koncentratorer
2 Koncentratorer
24 koncentratorer
25 koncentratorer
4 koncentratorer
Prøvevolumen:
2 til 6 ml
20 til 100 ml
5 til 20 ml
≤0,5 ml
Unit Size:
10 reaktioner
24 reaktioner
4 reaktioner
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Mængde Prøvevolumen Unit Size
11345402 3 kDa 25 koncentratorer ≤0,5 ml -
15431305 3 kDa 10 koncentratorer 2 til 6 ml 10 reaktioner
15471295 3 kDa 24 koncentratorer 2 til 6 ml 24 reaktioner
15551743 3 kDa 10 koncentratorer 5 til 20 ml 10 reaktioner
15512021 3 kDa 24 koncentratorer 5 til 20 ml Hver
15502023 5 kDa 4 koncentratorer 20 til 100 ml 4 reaktioner
16381954 3 kDa 2 Koncentratorer 5 til 20 ml -
16341954 3 kDa 2 Koncentratorer 2 til 6 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11345402 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88512
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
På lager
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteiner med MWCO-værdier på 3K og 5K, i 0,5 –100 ml prøvevolumener.
Koncentrer nemt og hurtigt proteiner og biologiske prøver med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyethersulfon), som er engangscentrifugeringsanordninger, der muliggør hurtig prøvegenvinding og kort behandlingstid. Disse koncentratorkolonner kan bruges med standard mikrocentrifugeudstyr, og prøver kan opsamles uden behov for invertspinning. Prøver kan koncentreres med eller uden afsaltning. Disse produkter har en molekylvægt cutoff (MWCO) på 3K eller 5K og kan bruges til behandling af volumener på 0,5 til 100 ml.
Til protein og andre biologiske prøver, såsom nukleinsyrer, med en 3K og 5K MWCO, tilbyder Pierce Protein Concentrators PES hurtig proteinkoncentration, fremragende prøvegenvinding og instrumentkompatibilitet. Disse centrifugalenheder har en højflux polyethersulfon (PES) membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver. Disse koncentratorer har MWCO'er på 3K og 5K og kan bruges til at behandle prøvevolumener på 0,–5 100 ml.
Funktioner af 3K og 5K MWCO Protein Concentrators PES inkluderer:
• Hurtig proteinkoncentration —prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 15 eller færre minutter
•Fremragende proteingenvinding —typisk proteingenvinding er> 90 % (når prøvemassen er mindst to gange større end den oplyste MWCO)
•Instrumentkompatibilitet Der kan —anvendes en standard mikrocentrifuge med svingende eller fastvinklede (undtagen 88534) rotorer; prøve kan opsamles og genvindes uden omvendt centrifugering
•Alsidig, let —at udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver For
nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen, hvilket giver pålidelige og ensartede resultater for behandling af prøvevolumener mellem 0,5 og 100 ml. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. For eksempel, når man koncentrerer IgG (MW∼ 150 KDa) prøver, brug 5K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Slutprøvekoncentrationer på 10 til 30 gange kan opnås inden for 15 minutter.
Proteinkoncentratorer PES-applikationer
• Proteinkoncentration af vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater
• Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi
• Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner
• Koncentration og afsaltning/bufferudveksling efter eluering af protein fra ionbytnings-, hydrofob interaktion (HIC), metalchelat- eller affinitetskromatografisøjler
• Adskillelse af molekyler af forskellig størrelse Pierce Protein Concentrators PES indeholder
en membran, der er klassificeret til at tilbageholde molekyler med en molekylvægt, der er mindst to gange større end MWCO-ratingen for PES-membranen i enheden. Reduceret genvinding kan forekomme ved brug af en koncentrator med molekyler, der er mindre end den anbefalede masse. Proteingenvinding vil variere afhængigt af det specifikke protein i prøven og dets startkoncentration.
Dødstopvolumenet for 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 mL –og 20 100 mL –koncentratorerne er ca.μ L, 30μ L, 50μ L og 350μ L, henholdsvis.
At opnå> 90 % genindvinding af protein med 0,5 ml koncentratorer, skal den minimale proteinprøvekoncentration være 0,05 mg/ml. For alle andre koncentratorer bør den minimale proteinprøvekoncentration være 0,1 mg/ml.
Optimale centrifuger og hastigheder
0,5 mL koncentratorerne kan bruges effektivt ved en maksimal centrifugalkraft på 15.000x g kun ved hjælp af en fast vinkelcentrifuge.
Til 2-6 mL koncentratorerne kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spandcentrifuger, der kan generere 2.000– 4.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 10.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 8.000x g anbefales.
Til 5-20 ml volumenkoncentratorer kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spand-centrifuger, der kan generere 2.000– 5.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 8.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 6.000x g anbefales.
For 20-100 mL koncentratorerne gælder det kun centrifuger med svingende spand, der er i stand til at generere 1.000– 2.000x g anbefales. Brug en maksimal centrifugalkraft på 2.000x g. Disse koncentratorer anbefales ikke til brug i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur og prøvevolumen, koncentration og viskositet vil påvirke filtreringshastigheden og kræve optimering af tiden for hver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 3K MWCO, 0,5 ml
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Materiale (membran) PES
MWCO 3 kDa
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Protein
Mængde 25 koncentratorer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Filter
Prøvevolumen ≤0,5 ml