Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 100K MWCO, 0,5 –100 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Koncentrer nemt og hurtigt 100K molecular weight cutoff (MWCO) protein og biologiske prøver med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyethersulfon), som er engangscentrifugeringsanordninger, der muliggør hurtig prøvegenvinding og kort behandlingstid. Disse koncentratorkolonner kan bruges med standard mikrocentrifugeudstyr, og prøver kan opsamles uden behov for invertspinning. Prøver kan koncentreres med eller uden afsaltning.
Til protein og andre biologiske prøver, såsom nukleinsyrer, med en 100K MWCO, tilbyder Pierce Protein Concentrators PES hurtig proteinkoncentration, fremragende prøvegenvinding og instrumentkompatibilitet. Disse centrifugalenheder har en højflux polyethersulfon (PES) membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver. Dette produkt har en MWCO på 100K og kan bruges til at behandle prøvevolumener på 0,5 –100 ml.
Funktioner af Protein Concentrators PES inkluderer:
• Hurtig proteinkoncentration —prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 15 eller færre minutter
•Fremragende proteingenvinding —typisk proteingenvinding er> 90 % (når prøvemassen er mindst to gange større end den oplyste MWCO)
•Instrumentkompatibilitet Der kan —anvendes en standard mikrocentrifuge med svingende eller fastvinklede (undtagen 88537) rotorer; prøve kan opsamles og genvindes uden omvendt centrifugering
•Alsidig, let —at udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver For
nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen og giver pålidelige og konsistente resultater for behandling af prøvevolumener mellem 0,5 og 100 ml. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. For eksempel, når du bruger IgG (MW∼ 150K) prøver, brug 5K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås inden for 15 minutter.
Proteinkoncentratorer PES-applikationer
• Proteinkoncentration af vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater
• Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi
• Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner
• Koncentration og afsaltning/bufferudveksling efter eluering af protein fra ionbytnings-, hydrofob interaktion (HIC), metalchelat- eller affinitetskromatografisøjler
• Adskillelse af molekyler af forskellig størrelse Pierce Protein Concentrators PES indeholder
en membran, der er klassificeret til at tilbageholde molekyler med en molekylvægt, der er mindst to gange større end MWCO-ratingen for PES-membranen i enheden. Reduceret genvinding kan forekomme ved brug af en koncentrator med molekyler, der er mindre end den anbefalede masse. Proteingenvinding vil variere afhængigt af det specifikke protein i prøven og dets startkoncentration.
Dødstopvolumenet for 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 mL –og 20 100 mL –koncentratorerne er ca.μ L, 30μ L, 50μ L og 350μ L, henholdsvis.
At opnå> 90 % genindvinding af protein med 0,5 ml koncentratorer, skal den minimale proteinprøvekoncentration være 0,05 mg/ml. For alle andre koncentratorer bør den minimale proteinprøvekoncentration være 0,1 mg/ml.
Optimale centrifuger og hastigheder
0,5 mL koncentratorerne kan bruges effektivt ved en maksimal centrifugalkraft på 15.000x g kun ved hjælp af en fast vinkelcentrifuge.
Til 2-6 mL koncentratorerne kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spandcentrifuger, der kan generere 2.000– 4.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 10.000x g, og en maksimal centrifugalkraft på 8.000x g, anbefales.
Til 5-20 ml volumenkoncentratorer kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spand-centrifuger, der kan generere 2.000– 5.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 8.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 6.000x g anbefales.
For 20-100 mL koncentratorerne gælder det kun centrifuger med svingende spand, der er i stand til at generere 1.000– 2.000x g anbefales. Brug en maksimal centrifugalkraft på 2.000x g. Disse koncentratorer anbefales ikke til brug i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur, prøvevolumen, koncentration og viskositet vil alle påvirke filtreringshastigheden. Centrifugeringstiden bør derfor optimeres for hver applikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Engangs | Engangsbrug |
| Format | Konisk, Spin Søjle |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Prøvevolumen | 5 til 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver |
| Produktlinje | Gennembore |
| Oprensningsmål | Protein |
| Mængde | 2 x 10 koncentratorer |
| Vis mere |