Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 10K MWCO, 0,5 –100 ml
Artikelnummer. 11355402 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 koncentratorer
2 x 10 koncentratorer
24 koncentratorer
25 koncentratorer
4 koncentratorer
Prøvevolumen:
100 til 500μ L
2 til 6 ml
20 til 100 ml
5 til 20 ml
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
100ml
20ml
24 tests
Pakke med 2
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Prøvevolumen Pakningsstørrelse
11355402 25 koncentratorer 100 til 500μ L Pakke med 25
15522953 10 koncentratorer 2 til 6 ml 10 reaktioner
15432284 24 koncentratorer 2 til 6 ml 24 tests
15543340 10 koncentratorer 5 til 20 ml 20ml
15478924 24 koncentratorer 5 til 20 ml -
15451035 4 koncentratorer 20 til 100 ml 100ml
16391954 2 x 10 koncentratorer 5 til 20 ml Pakke med 2
16351954 2 x 10 koncentratorer 2 til 6 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11355402 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88513
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteiner med MWCO-værdier på 10K, tilgængelige i 0,5 –100 ml prøvevolumener.
Koncentrer hurtigt proteiner og biologiske prøver med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyethersulfon), som er engangs ultrafiltreringscentrifugeringsenheder, der muliggør hurtig prøvegenvinding og kort behandlingstid. Disse koncentratorkolonner kan bruges med standard mikrocentrifugeudstyr, og prøver kan opsamles uden behov for invertspinning. Prøver kan koncentreres med eller uden afsaltning. Disse koncentratorer har en molekylvægt cutoff (MWCO) på 10K og kan bruges til at behandle volumener fra 0,5 til 100 ml.
Til protein og andre biologiske prøver, såsom nukleinsyrer, med en 10K MWCO, tilbyder Pierce Protein Concentrators PES hurtig proteinkoncentration, fremragende prøvegenvinding og instrumentkompatibilitet. Disse centrifugalenheder har en højflux polyethersulfon (PES) membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver. Disse koncentratorer har en MWCO på 10K og kan bruges til at behandle prøvevolumener fra 0,5 til 100 ml.
Funktioner af 10K MWCO Protein Concentrators PES inkluderer:
• Hurtig proteinkoncentration —prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 10 eller færre minutter ved at bruge 0,5 ml koncentratoren og 15 eller færre minutter ved at bruge de andre mængdekoncentratorer
•Fremragende proteingenvinding —typisk proteingenvinding er> 90 % (når prøvemassen er mindst to gange større end den oplyste MWCO)
•Instrumentkompatibilitet —Der kan anvendes en standard mikrocentrifuge med svingende (undtagen 88513) eller fastvinklede rotorer; prøve kan opsamles og genvindes uden omvendt centrifugering
•Alsidig, —let at udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver
For nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen, hvilket giver pålidelige og ensartede resultater for behandling af prøvevolumener mellem 0,5 og 100 ml. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. For eksempel, når man koncentrerer IgG (MW∼ 150 KDa) prøver, brug 3K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Slutprøvekoncentrationer på 10 til 30 gange kan opnås inden for 10 minutter ved brug af 0,5 ml koncentratorer og inden for 15 minutter ved brug af andre koncentratorstørrelser.
Proteinkoncentratorer PES-applikationer
• Proteinkoncentration af vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater
• Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi
• Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner
• Koncentration og afsaltning/bufferbytning efter eluering af protein fra ionbytning
• Adskillelse af molekyler af forskellig størrelse Pierce Protein Concentrators
PES-centrifugalenheder indeholder en membran, der er klassificeret til at tilbageholde molekyler med en molekylvægt, der er mindst to gange større end MWCO-ratingen for PES-membranen i enheden. Reduceret genvinding kan forekomme ved brug af en koncentrator med molekyler, der er mindre end den anbefalede masse. Proteingenvinding vil variere afhængigt af det specifikke protein i prøven og dets startkoncentration.
Dødstopvolumenet for 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 mL –og 20 100 mL –koncentratorerne er ca.μ L, 30μ L, 50μ L og 350μ L, henholdsvis.
At opnå> 90 % genindvinding af protein med 0,5 ml koncentratorer, skal den minimale proteinprøvekoncentration være 0,05 mg/ml. For alle andre koncentratorer bør den minimale proteinprøvekoncentration være 0,1 mg/ml.
Optimale centrifuger og hastigheder
0,5 mL koncentratorerne kan bruges effektivt ved en maksimal centrifugalkraft på 15.000x g, kun ved brug af en centrifuge med fast vinkel.
Til 2-6 mL koncentratorerne kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spandcentrifuger, der kan generere 2.000– 4.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 10.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 8.000x g anbefales.
Til 5-20 ml volumenkoncentratorer kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spand-centrifuger, der kan generere 2.000– 5.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 8.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 6.000x g anbefales.
For 20-100 mL koncentratorerne gælder det kun centrifuger med svingende spand, der er i stand til at generere 1.000– 2.000x g anbefales. Brug en maksimal centrifugalkraft på 2.000x g for de 20 100 –ml koncentratorer. Koncentratorerne anbefales ikke til brug i fastvinklede rotorer.
Centrifugalkraft, temperatur og prøvevolumen, koncentration og viskositet vil påvirke filtreringshastigheden og kræve optimering af tiden for hver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 10K MWCO, 0,5 ml
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Protein
Mængde 25 koncentratorer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Filter
Prøvevolumen 100 til 500μ L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.