Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentrator PES, 100K MWCO, 20-100 ml
Artikelnummer. 17740469 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 4 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17740469 4 x 4 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17740469 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88537X4
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteinprøver.
De Thermo Scientific™ Pierce™ koncentratorer er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteinprøver. Disse engangs-ultrafiltreringsanordninger indeholder en polyethersulfon (PES)-membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver, såsom vævskulturmedier, antiserum, monoklonale antistofpræparater og kromatografifraktioner. De kan også anvendes til at fjerne ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner.
PES-membranen i disse enheder er tilgængelig i fem distinkte molekylvægtsgrænser (MWCO) på 3K, 5K, 10K, 30K og 100K og kan bruges til at behandle prøvevolumener fra 100μ L til 100 ml. MWCO'erne er ætset på siderne af koncentratorerne for nem identifikation, mens et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed giver mulighed for visuel bestemmelse af det koncentrerede prøvevolumen (retentat). Det unikke design giver pålidelige og ensartede resultater. Flere enhedsstørrelser er tilgængelige til at håndtere maksimale prøvevolumener på 0,5 mL, 6 mL, 20 mL og 100 mL.
  • Hurtig —behandling, unikt design minimerer membrantilsmudsning, og prøvekoncentrationen på 10 til 30 gange kan opnås på 5 –30 minutter for 10K MWCO (enhedsafhængige tider —kan variere for andre MWCO'’er), selv med partikelfyldte opløsninger.
  • Høj restitution —bevare> 90 % af proteinprøverne, mens forurenende stoffer fjernes eller buffere udveksles.
  • Praktiske —klare markeringer, bredt prøvekammer og aftageligt filtratkammer gør håndteringen enkel og nem.
  • Instrumentkompatibelt —kan bruges med standardcentrifuger, der anvender enten rotorer med fast vinkel eller svingende skovl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Flasker, Spinsøjle
Engangs Engangsbrug
Materiale (membran) PES
MWCO 100 kDa
Mængde 4 x 4 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Filter
Volumen (metrisk) 20 til 100 ml