Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinbelagte plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Disse plader er ensartet og stabilt belagt med et af fire populære immunoglobilinbindende proteiner (Protein A, Protein G, Protein A/G eller Protein L). De gør det muligt at fange antistoffer eller præ-etablerede antistof-antigen-komplekser til brøndene på polystyrenpladen til efterfølgende påvisning i pladelæsere. Strategien er nyttig til en række forskellige assay-situationer, men den er generelt ikke egnet til sandwich-typen ELISA .
Thermo Scientific Pierce Proteincoatede plader giver et alternativ til direkte, passive adsorptionsmetoder til immobilisering af antistoffer til ELISA og andre pladebaserede assayteknikker.
Højdepunkter
• Bevar antistofaktivitet, som kan gå tabt, når antistoffer immobiliseres ved passiv adsorption
• Orienter antistoffer for maksimal antigenbindingskapacitet
• Immobiliser antistoffer til pladeassays uden forudgående oprensning
• Sørg for minimal variation (< 5 % brønd til brønd) fra ensartet belægning
• Reducer uspecifik binding, fordi pladerne er forblokeret med SuperBlock Blokerende buffer
• Bind 2 til 5 pmol antistof pr. brønd (baseret på tests med kanin IgG)
Protein A/G belagte plader
• Fusionsprotein indeholdende fire antistofbindingssteder fra Protein A og to fra Protein G
• Bindes til de fleste IgG-arter, fordi det kombinerer specificiteterne af Protein A og Protein G
• Bindes til Fc-regionen af antistoffer, hvilket sikrer optimal orientering
• Binder godt ved hjælp af en lang række pH-
protein A coatede plader
• Binder stærkt til IgG fra mennesker, kaniner, marsvin, gris, hunde og næseabe
• Binder stærkt til muse-IgG2a, IgG2b og IgG3
• Binder til Fc-regionen af antistoffer for optimal orientering
Protein G-coatede plader
• Binder stærkt til IgG fra mange arter, herunder mennesker, mus, kaniner, får og ged
• Binder kun til IgG ingen —krydsreaktivitet med andre antistofklasser
• Binder til Fc-regionen af antistoffer for optimal orientering
Protein L coated plader
• Binder til alle klasser af immunglobuliner (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD)
• Binder til VL-regionen af kappa lette kæder (human I, III, IV og Mus I) uden at interferere med antigenbindingssteder
• Binder til Fab-fragmenter og ScFv
• Binder ikke immunoglobulin fra kvæg, ged eller får
• Binder svagt til kanin immunoglobulin
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Format | 96-brønds |
| Indhold og opbevaring | Bemærk: Pladerne er aktiveret til 1μ L og leveres forblokeret med Thermo Scientific SuperBlock Blokerende buffer. Brug kun disse plader til enkelt-antistof-assays. I multiple antistofassays, såsom sandwich ELISA'er, kan det første antistof ikke blokere alle bindingssteder, og efterfølgende antistoffer vil binde til pladen, hvilket resulterer i falske positiver. Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Placer åbne, ubrugte plader i en genlukkelig pose og opbevar tørret ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Protein A |
| Vis mere |