Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinbelagte plader
Artikelnummer. 10298153 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Overfladebehandling:
Protein A
Protein A/G
Protein G
Protein L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Overfladebehandling unitSize
10298153 Sort 96-brønds Protein A Pakke med 5
10248343 Klar Strip plade Protein A Pakke med 5
10495005 Klar 96-brønds Protein A Pakke med 5
10094453 Hvid Standard Protein A Pakke med 5
10063883 Klar Strip plade Protein G Pakke med 5
10405015 Klar 96-brønds Protein G Pakke med 5
10043933 Sort 96-brønds Protein G Pakke med 5
10338733 Hvid 96-brønds Protein G Pakke med 5
10073883 Klar Strip plade Protein A/G Pakke med 5
10658534 Klar 96-brønds Protein L Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10298153 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15155
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G og L coated plader giver et alternativ til direkte, passive adsorptionsmetoder til immobilisering af antistoffer for ELISA og andre pladebaserede assayteknikker.
Disse plader er ensartet og stabilt belagt med et af fire populære immunoglobilinbindende proteiner (Protein A, Protein G, Protein A/G eller Protein L). De gør det muligt at fange antistoffer eller præ-etablerede antistof-antigen-komplekser til brøndene på polystyrenpladen til efterfølgende påvisning i pladelæsere. Strategien er nyttig til en række forskellige assay-situationer, men den er generelt ikke egnet til sandwich-typen ELISA .
Thermo Scientific Pierce Proteincoatede plader giver et alternativ til direkte, passive adsorptionsmetoder til immobilisering af antistoffer til ELISA og andre pladebaserede assayteknikker.
Højdepunkter
• Bevar antistofaktivitet, som kan gå tabt, når antistoffer immobiliseres ved passiv adsorption
• Orienter antistoffer for maksimal antigenbindingskapacitet
• Immobiliser antistoffer til pladeassays uden forudgående oprensning
• Sørg for minimal variation (< 5 % brønd til brønd) fra ensartet belægning
• Reducer uspecifik binding, fordi pladerne er forblokeret med SuperBlock Blokerende buffer
• Bind 2 til 5 pmol antistof pr. brønd (baseret på tests med kanin IgG)
Protein A/G belagte plader
• Fusionsprotein indeholdende fire antistofbindingssteder fra Protein A og to fra Protein G
• Bindes til de fleste IgG-arter, fordi det kombinerer specificiteterne af Protein A og Protein G
• Bindes til Fc-regionen af antistoffer, hvilket sikrer optimal orientering
• Binder godt ved hjælp af en lang række pH-
protein A coatede plader
• Binder stærkt til IgG fra mennesker, kaniner, marsvin, gris, hunde og næseabe
• Binder stærkt til muse-IgG2a, IgG2b og IgG3
• Binder til Fc-regionen af antistoffer for optimal orientering
Protein G-coatede plader
• Binder stærkt til IgG fra mange arter, herunder mennesker, mus, kaniner, får og ged
• Binder kun til IgG ingen —krydsreaktivitet med andre antistofklasser
• Binder til Fc-regionen af antistoffer for optimal orientering
Protein L coated plader
• Binder til alle klasser af immunglobuliner (IgG, IgM, IgA, IgE og IgD)
• Binder til VL-regionen af kappa lette kæder (human I, III, IV og Mus I) uden at interferere med antigenbindingssteder
• Binder til Fab-fragmenter og ScFv
• Binder ikke immunoglobulin fra kvæg, ged eller får
• Binder svagt til kanin immunoglobulin
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Bemærk: Pladerne er aktiveret til 1μ L og leveres forblokeret med Thermo Scientific SuperBlock Blokerende buffer. Brug kun disse plader til enkelt-antistof-assays. I multiple antistofassays, såsom sandwich ELISA'er, kan det første antistof ikke blokere alle bindingssteder, og efterfølgende antistoffer vil binde til pladen, hvilket resulterer i falske positiver.
Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Placer åbne, ubrugte plader i en genlukkelig pose og opbevar tørret ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Gennembore
Farve Sort
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Protein A
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering SuperBlock™ Buffer
Mængde 5 plader